Learn More
Heidolph™ Matraz de evaporación
Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 mL
2000 mL
3000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los matraces de evaporación se suministran con un tamaño de junta NS 29/32 estándar, pero también están disponibles en NS 24/29
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio |
| Tipo | Matraz de evaporación |
| Para utilizar con (equipo) | Rotavapores |
| Volumen (métrico) | 50 mL |