Learn More
BOLA Evaporating Dishes Conical Shape
Descripción
Conical shape, with spout.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Forma del fondo | Flat |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Color | White |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tipo | Evaporating Dish |
| Altura (métrico) | 62 mm |
| Diámetro (métrico) | 90 mm |