Learn More
Azul de Evans, MP Biomedicals™
Código de producto. 11436912 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
50 g
11436912 50 g 50 g
11416912 5 g -
11426912 10 g -
11446912 100 g -
4 options
Código de producto. 11436912
Marca: MP Biomedicals 0215110850
CAS 314-13-6
Fórmula molecular C34H24N6Na4O14S4
Peso molecular (g/mol) 960.79
Número MDL MFCD00004021
Clave InChI KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J
Sinónimo Direct blue 53
PubChem CID 24832074
Nombre IUPAC tetrasodio (6E)-4-amino-6-[2-(4'-{2-[(2E)-8-amino-1-oxo-5,7-disulfonato-1,2-dihidronaftalen-2-ilideno]hidrazina-1-il}-3,3'-dimetil-[1,1'-bifenil]-4-il)hidrazina-1-ilideno]-5-oxo-5,6-dihidronaftaleno-1,3-disulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Evans blue
Nombre de nota Dye content: ∽85%
Formula Weight (peso de la fórmula) 960.82
Porcentaje de pureza 95%
Color Negro
Cantidad 50 g
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Evans Blue
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Evans Blue