Learn More
Evacetrapib, MedChemExpress
Código de producto. 16456166
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16456166
Marca: Medchem Express HY13327
MedChemExpress Evacetrapib is a potent and selective of CETP inhibitor, which inhibits human recombinant CETP protein (IC50 5.5 nM) and CETP activity in human plasma (IC50 36 nM) in vitro.
Evacetrapib is a potent and selective of CETP inhibitor, which inhibits human recombinant CETP protein (IC50 5.5 nM) and CETP activity in human plasma (IC50 36 nM) in vitro.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Evacetrapib
Forma física Solid
CAS 1186486-62-3
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H36F6N6O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo LY2484595
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (156.58 mM)
SMILES O=C([C@H]1CC[C@H](CN2CCC[C@H](N(CC3=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C3)C4=NN(C)N=N4)C5=CC(C)=CC(C)=C52)CC1)O
Peso molecular (g/mol) 638.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 638.65
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.