Learn More
Fisherbrand™ Bandejas y contenedores para hielo de espuma EVA con tapas
Código de producto. 16534251 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2,5 L
4 L
9 L
Color:
Azul
Morado
Verde
Incluye:
Tapa extraíble
Tamaño de la unidad:
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Incluye unitSize
16534251 2,5 L Verde Tapa extraíble cada uno
16534241 1 L Azul Tapa extraíble cada uno
16544241 1 L Verde Tapa extraíble cada uno
16554241 1 L Morado Tapa extraíble cada uno
16564241 4 L Azul Tapa extraíble cada uno
16574241 4 L Verde Tapa extraíble cada uno
16584241 4 L Morado Tapa extraíble cada uno
16594241 9 L Azul Tapa extraíble cada uno
16504251 9 L Verde Tapa extraíble cada uno
16514251 9 L Morado Tapa extraíble cada uno
16524251 2,5 L Azul Tapa extraíble cada uno
16544251 2,5 L Morado Tapa extraíble cada uno
16554251 4 L Azul Tapa extraíble cada uno
16564251 4 L Verde Tapa extraíble cada uno
16574251 4 L Morado Tapa extraíble cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 16534251
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
tapa extraíble.
Las bandejas y contenedores para hielo de espuma EVA Fisherbrand™ con tapas proporcionan un excelente aislamiento para cualquier aplicación criogénica de sobremesa, sin complicaciones.
  • El etilenvinilacetato a prueba de transpiración no goteará
  • Compatible con hielo, hielo seco, nitrógeno líquido, alcohol y soluciones salinas
  • Las bases y las tapas cuentan con asas que se pueden utilizar con guantes
  • La limpieza es rápida y fácil con boquillas moldeadas
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Hielo, hielo seco, nitrógeno líquido, alcohol y soluciones salinas
Incluye Tapa extraíble
Descripción Contenedor con tapa
Material Etilvinilacetato
Tipo Caja de almacenamiento criogénico
Cantidad 1
Color Verde
Capacidad (métrico) 2,5 L
Esterilizables en autoclave No
Control de temperatura No