Learn More
Consort Fuente de alimentación de la serie EV3000, 300 V a 1200 V
Código de producto. 15563946
Change view
Click to view available options
Tensión:
300 V
600 V
1200 V
Actual:
1000 mA
2000 mA
500 mA
Incluye:
Clavija EU
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Actual Incluye unitSize
15563946 300 V 2000 mA Clavija EU cada uno
15634824 600 V 1000 mA Clavija EU cada uno
15604824 1200 V 500 mA Clavija EU cada uno
3 options
Código de producto. 15563946
Marca: Consort EV3020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Unidades de potencia de alta potencia. La fuente de alimentación de la serie EV3000 de Cannon de 300 V a 1200 V son dispositivos 300W disponibles en 3 versiones para su uso en transferencia y geles, aplicaciones de mayor tensión que necesitan una corriente mayor y para uso general en la mayoría de dispositivos y aplicaciones.
Las fuentes de alimentación Consort son las fuentes de alimentación de electroforesis más resistentes y duraderas del mercado.
  • Varios modos de desplazamiento
    • Modo simple: Solo tiene que configurar el voltaje, la corriente, la potencia y la hora y, a continuación, pulsar Ejecutar para iniciar un ciclo de electroforesis rutinario
    • Modo de programación del método 9 × 9: Almacena hasta 9 programas, cada uno con 9 pasos, proporcionando una función flexible de múltiples pasos para técnicas especiales
    • Modo de rampa de voltaje: Un gradiente de voltaje lineal para cualquier paso si no se obtiene la corriente o la potencia limitante
    • Modo temporizador: El temporizador o el funcionamiento controlado en voltios/hora pararán automáticamente el ciclo y sonará una alarma
  • Facilidad de uso El panel delantero y la pantalla gráfica proporcionan toda la información necesaria durante los ciclos
  • Ayuda en pantalla En 4 idiomas para facilitar la configuración de parámetros de la fuente de alimentación y solucionar errores
  • Actualizaciones de firmware Permiten realizar actualizaciones a través de la interfaz USB y del sistema de firmware
  • Registro continuo Proporciona una descripción general de los ciclos anteriores, incluidos los posibles tiempos de inactividad
  • Reloj de tiempo real La fecha y la hora se guardan en un sistema de batería de reserva y en el registro de datos
  • Cruce automático Cada modelo tiene presenta capacidades de voltaje, corriente y potencia constantes con cruce automático y muestra qué parámetro se mantiene constante
  • Registro de datos Almacena, aproximadamente, 100 horas de funcionamiento, incluidos fecha/hora, voltaje, corriente, potencia y fecha/hora de: inicio, parada, pausa, número de programa, paso, cambios, corte de suministro y reinicio automático
  • Transferencia de datos El software de adquisición de datos gratuito para PC permite al usuario para visualizar y examinar los detalles de la secuencia almacenada
  • Mando a distancia Puede controlarse mediante un ordenador mediante comandos especiales
  • Características de seguridad:
    • Recuperación automática tras un fallo de alimentación
    • Protección mediante contraseña
    • Detección de fuga a tierra: protege de posibles golpes cuando se detecta una vía de fuga
    • Protección contra sobrecarga: contra condiciones de sobrecarga, incluido el cortocircuito accidental de la salida
    • Subida de tensión suave: la alta tensión no puede aparecer repentinamente en las salidas
    • Sin detección de carga: evita errores como una conexión incorrecta o colgante
    • Comunicación aislada: Conexión USB ópticamente aislada para evitar la alta tensión en el líneas de comunicación
Especificaciones
Actual 2000 mA
Para utilizar con (equipo) Transferencia, geles múltiples horizontales y verticales
Temporizador Hasta 99 h 59 min
Tipo Fuente de alimentación
Pantalla LCD, 2 × 16 caracteres
Rango de humedad Del 0 al 95 %, sin condensación
Incluye Clavija EU
Número de tomas 4
Temperatura de funcionamiento (métrico) 0°C a 40°C
Garantía 36 meses
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 31 × 26 × 13 (An × Pr × Al)
Peso (métrico) 10 kg
Requisitos eléctricos 100-125/210-250 VCA 50/60 Hz, 360 w
Tensión máx. Voltio-horas: 99,99 kVh
Tensión 300 V
Vataje 300 W