Learn More
Solución estándar TDS 442, Eutech™
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
442 Solución estándar
Solución de calibración 442
Tamaño de la unidad:
500 ml
Descripción
Las soluciones estándar de TDS Eutech™ se utilizan como estándares para medidores de TDS. Obtenga mediciones de TDS de conductividad rápidas y precisas con los medidores de TDS Eutech™ sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Características:
- Tampones y soluciones de calibración envasadas en resistentes frascos de plástico de 480 ml: económicos y prácticos para su uso en el laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solución de calibración 442 |
| Envase | Frasco de plástico |
| Forma física | Líquido |
| Color | Incolora |
| pH | 7 |
| Punto de ebullición | ∼100°C |
| Tipo de solución | Solución patrón |
| Tipo | Estándar TDS |
| Industry Type | Económica y práctica para uso en laboratorio. |
| Cantidad | 480 mL |