Learn More
Solución estándar TDS 442, Eutech™
Código de producto. 15107623
Change view
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
442 Solución estándar
Solución de calibración 442
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Nombre del producto químico o material unitSize
15107623 442 Solución estándar 500 ml
15197613 442 Solución estándar 500 ml
15117623 Solución de calibración 442 500 ml
11549124 Solución de calibración 442 500 ml
4 options
Código de producto. 15107623
Marca: Thermo Scientific Eutech 01X109104
Para estándares y calibración de TDS, elija entre nuestros estándares, calibraciones y soluciones de TDS Eutech™
Las soluciones estándar de TDS Eutech™ se utilizan como estándares para medidores de TDS. Obtenga mediciones de TDS de conductividad rápidas y precisas con los medidores de TDS Eutech™ sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Características:
  • Tampones y soluciones de calibración envasadas en resistentes frascos de plástico de 480 ml: económicos y prácticos para su uso en el laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 442 Solución estándar
Envase Frasco de plástico
Forma física Líquido
Color Incolora
pH 7
Punto de ebullición 102.4°C
Tipo de solución Solución patrón
Tipo Estándar TDS
Industry Type Económica y práctica para uso en laboratorio.
Cantidad 480 mL