Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Salt Bridge para electrodos diferenciales de pH/ORP ECFP21A1A1 y ECFR21A1A1
Descripción
Eutech™ Salt Bridge se utiliza para los electrodos diferenciales de pH/ORP ECFP21A1A1 y ECFR21A1A1. Los electrodos están diseñados para su uso continuo en aplicaciones de procesos industriales.
Características:
- Puente salino de conexión cuádruple de altas prestaciones reemplazable para una mayor vida útil en aplicaciones exigentes.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Electrodos diferenciales de pH y para PR ECFP21A1A1 y ECFR21A1A1, ECFR21A1A1 |
| Tipo | Pieza de repuesto |