Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador de alimentación Eutech™ para medidores de la serie Temp 300/360
Descripción
El adaptador de energía Eutech™ le proporciona la potencia que necesita para sus medidores Eutech™.El adaptador de corriente de 100/240 V CA se utiliza para los medidores de la serie Eutech™ 300.
Características:
- 9 V, 6 W
- 100/240 V CA
- Se utiliza con:Medidores de la serie Temp 300/360
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Adaptador de alimentación de 100/240 V CA, 9 V, 6 W, CNT-VE |
| Tipo | Adaptador |
| Tensión | 9 V |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores de la serie Temp 300/360 |