Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH pHSpear Eutech™
Descripción
El medidor de pH Eutech™ pHSpear es un pHTestr único con un electrodo de lanza. El pH Spear resistente al agua de Eutech con sensor de poro abierto y punta de lanza es un comprobador resistente y fácil de usar ideal para la medición directa de muestras sólidas o semisólidas como queso, carnes, frutas, pan y otras muestras similares. Y lo que es más importante, el pH Spear es un comprobador de pH fácil de limpiar y sin complicaciones diseñado especialmente para el profesional de la alimentación. A diferencia de los electrodos de pH convencionales, el duradero electrodo de punta de vidrio, encerrado en un cuerpo de plástico resistente, es ideal para perforar muestras de alimentos sólidos o semisólidos en medición directa. La unión de referencia de poro abierto minimiza la obstrucción y proporciona mediciones rápidas y estables. El sensor de unión doble prolonga la vida útil del electrodo sin contaminación de las muestras. El mantenimiento es fácil. Simplemente lave con detergente suave.
Características
- Pantalla grande: la pantalla LCD grande de 21 x 27 mm (An x Al) facilita la lectura incluso si el comprobador se mantiene a distancia.
- Manejo con una mano - se puede manejar con una mano con un electrodo inalámbrico. El ojal te permite fijar un cordón para una mayor portabilidad.
- Resistente al agua, exclusivo diseño acanalado: la carcasa IP67 resistente al agua protege contra la alta humedad o condensación. Su exclusivo diseño acanalado garantiza un agarre más firme cuando está húmedo o grasoso.
- Sensor reemplazable por el usuario - con el electrodo reemplazable, usted puede reutilizar el probador y ahorrar dinero con el tiempo. El diseño del sensor de torsión permite sustituir fácilmente el electrodo en cualquier momento.
Aplicaciones
El pH es uno de los parámetros clave en la producción de alimentos para medir muestras sólidas o semisólidas como queso, carnes, frutas, aves de corral, pan u otras muestras similares.
Especificaciones
- Intervalo de pH: pH de -1,00 a 15,00
- Resolución: 0,01 pH
- Exactitud: ±0,01 pH
- Nº. de puntos de calibración: Hasta 3 puntos
- Opciones de tampón de pH: EE.UU.: pH 4,01, 7,00, 10,01; NIST: PH 4,01, 6,86, 9,18
- Pantalla LCD: Pantalla doble con indicador de pila, códigos/mensajes de error
- Funciones especiales: Pantalla personalizada doble grande, autodiagnóstico; función de retención; apagado automático después de 8,5 minutos
- Alimentación eléctrica: 4 pilas alcalinas de botón de 1,5 V; más de 500 horas
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | pHTestr resistente al agua con electrodo de lanza |
| Junta | Doble |
| Material | Plástico |
| Tipo | Medidor de pH |