Learn More
Eutech™ pH Buffers and Solutions
Código de producto. p-7114267
Change view
Click to view available options
pH:
1,68
10,01
4, 7, 10
7,00
Tamaño de la unidad:
100 ml
480 ml
500 ml
cada uno
Código de producto. pH unitSize
10759503 1,68 500 ml
15332811 7,00 480 ml
10616793 10,01 100 ml
15303361 10,01 480 ml
15611717 4, 7, 10 cada uno
5 options
Código de producto. 10759503
Marca: Thermo Scientific Eutech 01X211211
Eutech™ ofrece una amplia gama de tampones de pH y soluciones para su uso con medidores y electrodos de pH.
The measure of a liquid's acidity and alkalinity, pH is one of the most common parameter measured in a wide variety of industries ranging from water and wastewater treatment, chemical production, agriculture research and production, environmental monitoring, chemical and life sciences research, biochemical and pharmaceutical research, electronics production to food processing and other industrial applications.
Eutech™ offers a wide range of pH buffers and solutions for use with pH meters and electrodes.
Características:
  • Tampones y soluciones de calibración envasadas en resistentes frascos de plástico de 480 ml: económicos y prácticos para su uso en el laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Buffer Solution
Para utilizar con (equipo) Electrodos y medidores de pH
pH 1,68
Cantidad 480 mL
Tipo de solución Solución de tampón
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium tetraoxalate dihydrate