Learn More
Pastillas de tampón de pH Eutech™
Click to view available options
pH:
4
7
10
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
Las pastillas de tampón de pH Eutech™ se utilizan para realizar calibraciones de pH rápidas, precisas y prácticas. Incluye 10 tiras y 10 comprimidos por caja
Características:
- 10 tiras x 10 pastillas por caja
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rosa |
| Para utilizar con (aplicación) | o manual |
| Para utilizar con (equipo) | pH Meter and Electrode |
| pH | 4 |
| Forma física | Pastilla |
| Cantidad | 100 Tablets |
| Tipo de solución | Solución de tampón |