Learn More
Eutech Sobres de tampones de pH
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
Set de sobres de tampón de pH, agua desionizada
Sobre de tampones de pH
pH:
4,01
4,01, 7,00, 10,01
7
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
Descripción
Los sobres de tampones de pH son sobres trazables por el NIST para calibraciones rápidas, precisas y prácticas.Basta con insertar el electrodo en el envase del sobre, calibrar, enjuagar y desechar el sobre, sin necesidad de un recipiente separado.
Características:
- Sobres de tampones de pH -20 ml
- Trazable al NIST
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sobre de tampones de pH |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodos y medidores de pH |
| pH | 4,01 |
| Cantidad | 20 x 20 mL |
| Tipo de solución | Solución de tampón |
| Certificaciones/conformidad | NIST Traceable |