Learn More
Thermo Scientific™ Medidor Eutech™ pH 700
Código de producto. 16385985
Change view
Click to view available options
Incluye:
Adaptador de 100/240 VCA
Electrodo de pH de poro abierto, sonda ATC
Electrodo de pH, sonda ATC
Soporte de electrodos integrado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
16385985 Soporte de electrodos integrado cada uno
11593845 Adaptador de 100/240 VCA cada uno
11513855 Electrodo de pH, sonda ATC 1 PCS
12943517 Electrodo de pH de poro abierto, sonda ATC cada uno
4 options
Código de producto. 16385985
Marca: Thermo Scientific™ 01X541603
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Económico, fácil de usar y preciso, el Eutech pH 700 es su elección ideal para aplicaciones rutinarias en laboratorios, plantas de producción y escuelas.
Económico, fácil de usar y preciso, el Eutech pH 700 es su elección ideal para aplicaciones rutinarias en laboratorios, plantas de producción y escuelas. Cuenta con una pantalla grande y fácil de leer, indicador de listo que le indica cuándo las lecturas son estables y calibración de hasta 5 puntos con reconocimiento automático de tampón. También tiene una memoria no volátil que mantiene hasta 100 puntos de datos y viene con un soporte de electrodos integral.
Aplicaciones:
  • Educativas: útil para la mayoría de los estudios de laboratorio, ecológicos y otras aplicaciones.
  • Laboratorio: Estudios medioambientales, laboratorios químicos, valoraciones y pruebas de aseguramiento de la calidad. Uso en todo tipo de procesamiento de alimentos.
Conjuntos de tampones
  • USA (1,68; 4,01; 7,00; 10,01; 12,45)
  • NIST (1,68; 4,01; 6,86; 9,18; 12,45)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Descripción Medidor Eutech pH 700 con soporte de electrodos integral & adaptador de 100/240 VAC
    Incluye Soporte de electrodos integrado
    Exactitud (temperatura) ± 0,3 °C (de 0 °C a 70 °C)
    Exactitud (pH) ± 0,01
    Intervalo (pH) De - 2 a 16
    Resolución (pH) 0,01
    Intervalo (ORP) ±2000 mV
    Calibration Points Hasta 5
    Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
    Intervalo de temperatura (imperial) De 32,0 °F a 212,0 °F
    Resolución (temperatura) 0,1 °C/°F
    Calibración de la sonda de temperatura Desplazamiento en incrementos de 0.1 °; rango de desplazamiento: ± 5,0 °C / ± 9,0 °F
    Adaptador de CA Adaptador de CC de 9 V, 1,3 A
    Exactitud ORP: ± 0,2 mV (± 199,9 mV) / ± 2 mV (más allá)
    Fuente de alimentación 100/240 VAC, SMPS
    Intervalo (mV relativos) ±2000 mV
    Resolución ORP: 0,1 mV (± 199,9 mV) / 1 mV (más allá)
    Compensación de la temperatura ATC/MTC (de 0°C a 100°C) (solo pH)
    Tipo pH Meter