Learn More
Thermo Scientific™ Medidor Eutech™ pH 700
Descripción
Económico, fácil de usar y preciso, el Eutech pH 700 es su elección ideal para aplicaciones rutinarias en laboratorios, plantas de producción y escuelas. Cuenta con una pantalla grande y fácil de leer, indicador de listo que le indica cuándo las lecturas son estables y calibración de hasta 5 puntos con reconocimiento automático de tampón. También tiene una memoria no volátil que mantiene hasta 100 puntos de datos y viene con un soporte de electrodos integral.
Aplicaciones:
- Educativas: útil para la mayoría de los estudios de laboratorio, ecológicos y otras aplicaciones.
- Laboratorio: Estudios medioambientales, laboratorios químicos, valoraciones y pruebas de aseguramiento de la calidad. Uso en todo tipo de procesamiento de alimentos.
Conjuntos de tampones
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Medidor Eutech pH 700 con adaptador de 100/240 VAC |
| Incluye | Adaptador de 100/240 VCA |
| Exactitud (temperatura) | ±0,3 °C/±0,5 °F |
| Exactitud (pH) | ± 0,01 |
| Intervalo (pH) | De - 2 a 16 |
| Resolución (pH) | 0,01 |
| Intervalo (ORP) | ±2000 mV |
| Calibration Points | Hasta 5 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 32,0 °F a 212,0 °F |
| Mostrar más |