Learn More
Thermo Scientific™ Kit de medidor Eutech™ pH 450
Código de producto. 15337053
Change view
Click to view available options
Calibration Points:
De 2 a 4, de 2 a 5
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibration Points unitSize
15337053 De 2 a 4, de 2 a 5 cada uno
1 options
Código de producto. 15337053
Marca: Thermo Scientific™ 01X651630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Eutech™ ofrece una amplia gama de electrodos y medidores de pH. Kit del medidor pH 450 es un medidor robusto resistente al agua ideal para cualquier entorno y ofrece la medición de pH / mV / temperatura.
Características
  • Diseño robusto, resistente al agua y al polvo con calificación IP67.
  • Pantalla grande retroiluminada: visualice la medición con temperatura y % de pendiente.
  • Grip-Clip™: asegura rápida y fácilmente el electrodo de pH al vaso de precipitados o recipiente.
  • Calibre automáticamente hasta 5 puntos con grupos de tampones de USA o NIST (hasta 6 puntos con DIN). La nueva opción manual permite la calibración hasta con 5 estándares de tampón personalizados.
  • Reconocimiento automático del tampón: identifica automáticamente el tampón de pH correcto para una calibración rápida.
  • Alarma de «calibración necesaria»: defina un aviso visible cuando llegue el momento de volver a calibrar el medidor.
  • Indicador de listo, función de retención de medición manual o automática y función de apagador automática opcional
  • Selección de °C/°F: elija las unidades que mejor se adapten a su aplicación.
  • Iconos intuitivos y fáciles de usar: el estado de los electrodos muestra la pendiente de pH.
  • Almacene hasta 500 conjuntos de datos: sencilla salida RS232 o USB con cables de datos opcionales.
  • El reloj en tiempo real integrado marca los datos almacenados y los datos de calibración con fecha y hora: cumple las normas de GLP (buenas prácticas de laboratorio).
  • Duración prolongada de la batería con dos pilas AA, o utilice un adaptador de alimentación universal opcional.
  • Soporte integrado con opción de montaje en pared: para facilitar el almacenamiento y la medición de sobremesa.
  • Compatible con electrodos de pH, ORP o ISE con conector BNC
Especificaciones
Especificaciones del producto: Descripción
pH
  • Intervalo: pH de -2,00 a 16,00
  • Resolución: 0,01 pH
  • Exactitud: ±0,01 pH
  • Calibración: Hasta 5 puntos (USA, NIST, Personalizado), hasta 6 puntos (DIN)
mV
  • Intervalo: ± 2000 mV
  • Resolución: 0,1 mV ± 999,9 mV; 1 mV por encima
  • Exactitud: ± 0,2 mV + 2 LSD o + 0,5 % de la lectura, lo que sea mayor
  • Calibración: ± 200 mV
ION
  • Intervalo: De 0,0 a 2000 ppm
  • Resolución: 0,01/0,1/1 ppm
  • Exactitud: ± 0,5 % de la escala completa (monovalente); ± 1 % de la escala completa (divalente)
  • Calibración: De 2-4 o 2-5 puntos: 0,10; 1,00; 10,0; 100,0 y 1000 / 0,20; 2,00; 20,0; 200,0 y 2000 / 0,50; 5,00; 50,0 y 500,0
máx.
  • Intervalo: De -10,0 a 110,0 °C (de 14,0 a 230,0 °F)
  • Resolución: 0,1 °C/°F
  • Exactitud: ± 0,5 °C; ± 0,9 °F
  • Calibración: Compensación en incrementos de 0,1, ± 10 °C o ± 18 °F
Otros
  • Pantalla: LCD personalizada con retroiluminación
  • Memoria: Almacena hasta 500 conjuntos de datos
  • Salida: USB o RS232
  • Reloj en tiempo real: Sello de fecha y hora en la calibración y en los datos almacenados
  • Compensación de la temperatura: Automática o manual, de – 10 a 110 °C
  • Alimentación eléctrica: Dos pilas AA (incluidas), > 500 horas (sin retroiluminación); adaptador de CA (opcional)
  • Dimensiones (L × An × Al), medidor: 20 × 8,3 × 5,7 cm, en caja: 9 23 × 23 × 7 cm
  • Peso, medidor: 0,5 kg, en caja: 1,4 lb (0,7 kg)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medición de pH/mV/temperatura
Exactitud (temperatura) 0,5 °C/0,9 °F
Exactitud (mV) ±0,2 o ±0,05 %, el que sea mayor
Exactitud (pH) ± 0,01
Salidas USB, RS-232
Resolución (pH) 0,01
Calibration Points De 2 a 4, de 2 a 5
Intervalo de temperatura (métrico) -10°C a +110°C
Tipo de pantalla LCD
Backlight Option Sí
Puntos de datos 500