Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de pH Eutech™ pH 2700
Código de producto. p-7115564
Change view
Click to view available options
Incluye:
Electrodo de pH, sonda ATC
Soporte de electrodos integrado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
11573855 Soporte de electrodos integrado cada uno
11583855 Electrodo de pH, sonda ATC cada uno
2 options
Código de producto. 11573855
Marca: Thermo Scientific™ 01X543901
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Oversize screen with large fonts yet compact – the Eutech pH 2700 pH Meter offers an easy to read screen that says more. View pH or ORP readings, with temperature, electrode status, calibration points, date and time all at once!
Características
  • Calibración de hasta 6 puntos con reconocimiento automático de tampón
  • Diagnóstico de electrodos rápido y sencillo con múltiples pendientes de pH y visualización de desvío
  • La memoria no volátil admite hasta 500 puntos de datos con sello de fecha y hora para el cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio.
  • Calibre con hasta 5 tampones de pH personalizados – utilice cualesquiera valores de pH separados por ≥1,0 unidades de pH
  • Alarma de calibración necesaria: olvídese de calibraciones desfasadas
  • Función de registro automático para un cómodo control continuo
  • Protección por contraseña para la configuración y la calibración
  • Conjuntos de tampones: USA, NIST, DIN, Usuario 1, Usuario 2, Personalizada
Aplicaciones
  • Educativas: Útil para la mayoría de los estudios de laboratorio, ecológicos y otras aplicaciones
  • Laboratorio: estudios medioambientales, laboratorios químicos, titulaciones y pruebas de garantía de calidad, en los que se requiere la gestión de datos conforme a GLP. Uso en todo tipo de procesamiento de alimentos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor Eutech pH 2700 con soporte de electrodos integral & adaptador de 100/240 VAC, cable RS232
Incluye Soporte de electrodos integrado
Exactitud (temperatura) ±0,3 °C/±0,5 °F
Exactitud (mV) ± 0,2
Exactitud (pH) ±0.002
Salidas RS-232
Intervalo (pH) De - 2 a 20
Resolución (pH) 0,001, 0,01, 0,1
Intervalo (mV) ±2000,0
Intervalo (ORP) ± 2000,0 mV
Resolución (mV) 0,1 mV
Calibration Points Hasta 6 preajustes o 5 personalizados
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De 32,0 °F a 212,0 °F
Resolución (temperatura) 0,1 °C/°F
Puntos de datos 500 con sello de fecha y hora
Tipo de función de registro Registro de datos automático
Modelo ph 2700
Fuente de alimentación Adaptador de 9 VCC, 1,3 A (100/240 VCA, SMPS)
Compensación de la temperatura ATC y MTC