Learn More
Solución de calibración Eutech™ KCl
Click to view available options
Cantidad:
60 mL
480 mL
Conductividad:
100 μS/cm
111,8 mS/cm
12,88 mS/cm
1413 μS/cm
2764 μS/cm
500 μS/cm
84 μS/cm
Tamaño de la unidad:
480 ml
500 ml
60 ml
Descripción
Las soluciones de calibración Eutech™ KCl se utilizan para calibrar sondas de conductividad para una medición precisa. Obtenga mediciones de conductividad rápidas y precisas con sondas y medidores de conductividad Eutech™ sobre el terreno, en laboratorios y en escuelas.
Características:
- Envasados en frascos de plástico duraderos de 60 ml o 480 ml
- Economía y comodidad de uso
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 84 μS/cm KCl Calibration Solution |
| Conductividad | 84 μS/cm |
| Para utilizar con (equipo) | Medidores de conductividad y electrodos |
| Tipo de solución | Solución de calibración |
| Tipo | Solución de calibración |
| Cantidad | 60 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur