Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de conductividad Eutech™ ECOECTESTHIGH
Descripción
El medidor Eutech EcoTestr de la serie EC incluye sensores de contacto de acero inoxidable resistentes, lo que proporciona mediciones de conductividad rápidas y fiables. Ideal para su uso en una amplia gama de aplicaciones de conductividad, como jardinería hidropónica, piscicultura, piscinas, galvanoplastia y otras aplicaciones de agua/aguas residuales. Opción de calibración manual para una mayor exactitud con calibraciones cercanas a la muestra. Compartimento para las pilas que encaja con un clic, no requiere herramientas para sustituir las pilas. La función de retención congela la lectura temporalmente para facilitar el registro. La tapa protectora del sensor se puede utilizar como contenedor para muestras o solución de calibración.
Especificaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | EcoTestr EC High resistente al agua con ATC; calibración de 1 punto |
| Exactitud (conductividad) | Escala completa a ± 1 % (± 2 % por encima de 10 mS/cm) |
| Measurement Modes | Conductividad |
| Intervalo (conductividad) | De 0 mS/cm a 19,9 mS/cm |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Clasificación IP | IP67 |