Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de oxígeno disuelto Eutech™ DO 700
Código de producto. 11553855
Change view
Click to view available options
Intervalo (RDO):
De 0 ppm a 30 ppm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo (RDO) unitSize
11553855 De 0 ppm a 30 ppm cada uno
1 options
Código de producto. 11553855
Marca: Thermo Scientific™ 01X543501
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El medidor Eutech DO 700, económico, fácil de usar y preciso, es la elección ideal para aplicaciones rutinarias en laboratorios, plantas de producción y colegios.
El medidor Eutech DO 700, económico, fácil de usar y preciso, es la elección ideal para aplicaciones rutinarias en laboratorios, plantas de producción y colegios.
El medidor DO 700 proporciona mediciones de oxígeno disuelto en ppm, mg/l o % de saturación. Lecturas exactas en condiciones variables con compensación de temperatura, salinidad y presión barométrica. Se suministra con una pantalla grande y fácil de leer y un soporte de electrodos integrado. El indicador de listo le permite saber cuándo son estables las lecturas y la memoria no volátil admite hasta 100 puntos de datos.
Características
Oxígeno disuelto
  • Intervalo: De 0 a 30 mg/l
  • Resolución: 0,01 mg/l
  • Exactitud: ±0,5 % de la escala completa
% de saturación de oxígeno
  • Intervalo: Del 0 al 199,9 %; 300 %
  • Resolución: 0,1 %
  • Exactitud: ±0,5 % de la escala completa
Corrección de salinidad
  • Intervalo: de 0 a 50 ppt
  • Resolución: 0,1 ppt
Corrección de presión barométrica
  • Intervalo: De 450 a 825 mmHg (manual)
  • Resolución: 1 mmHg
  • Tipo: Entrada manual
  • Método: Corrección automática con entrada manual
máx.
  • Intervalo: De 0,0 a 50,0 ºC / de 32,0 a 122,0 ºF
  • Resolución: 0,1 ºC / 0,1 ºF
  • Exactitud: ± 0,5 ºC / ± 0,9 ºF
  • Requisitos de alimentación: Adaptador de 9 VCC, 1,3 A (100/240 VCA, SMPS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor Eutech DO 700 con sonda de oxígeno disuelto/ATC (DO6HANDY), soporte de electrodos integrado y adaptador de 100/240 VCA
Intervalo de temperatura (métrico) De 32° a 122 °F
Intervalo (RDO) De 0 ppm a 30 ppm