Learn More
Thermo Scientific™ Medidor Eutech™ CyberScan pH 600
Código de producto. 12951688
Click to view available options
Intervalo (pH):
De - 2 a 20
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12951688
Marca: Thermo Scientific™ 01X415102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio. El medidor Eutech™ CyberScan pH 600 resistente al agua es una opción ideal para aplicaciones rutinarias en laboratorios, plantas de producción y escuelas.
Características:
  • Mayor precisión a temperaturas variables con compensación de temperatura automática/manual.
  • Mega-espacio de memoria que almacena/ recupera hasta 500 conjuntos de datos con lecturas de temperatura, con marca de fecha y hora formateados para cumplir con los estándares GLP.
  • Transferencia de datos inalámbrica y sin cables con tecnología IrDA por infrarrojos. Incluye un software de adquisición de datos complementario basado en PC para la importación de datos y la generación de informes sin complicaciones en cualquier programa de hoja de cálculo popular de su elección.
  • Recupere la pendiente del electrodo, el valor de desviación del electrodo y los valores de calibración anteriores para facilitar la referencia
  • Pantalla personalizada de gran tamaño y fácil lectura con lecturas simultáneas que proporciona una visualización óptima con iconos fáciles de usar
  • La función de retención congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización y el registro.
  • Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
  • La memoria volátil almacena los ajustes y los datos almacenados incluso cuando se agotan las pilas.
  • Opciones de tampón de pH: USA, NIST, DIN, PWB
Aplicaciones
  • Industrial: Para controles en plantas de acondicionamiento de agua, plantas de acondicionamiento, torres de refrigeración, pruebas de agua para procesamiento de alimentos, industrias de impresión y químicas, y tratamiento de agua/aguas residuales.
  • Medioambiental/agrícola: Uso en estudios de ecología, acuarios e hidropónicos.
  • Educativas: Ideal para comprobaciones rutinarias de pH rápidas y precisas en laboratorios y escuelas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor de pH/mV pH600 con sonda ATC & software DAS
Incluye Indicador de estabilidad; autodiagnóstico; memoria no volátil; retención y apagado automático después de 20 minutos
Exactitud (temperatura) 0,1 °C/1,0 °F
Exactitud (mV) ± 0,2
Exactitud (pH) ± 0,01
Salidas IrDA, RS-232C
Measurement Modes 500
Calibración Calibración personalizada de tampón
Intervalo (pH) De - 2 a 20
Resolución (pH) 0,01, 0,1
Intervalo (mV) ±2000
Resolución (mV) 0,1 mV
Calibration Points Desde 2 hasta 5
Intervalo de temperatura (métrico) -10°C a +110°C
Intervalo de temperatura (imperial) De 14,0 °F a 230 °F
Resolución (temperatura) 0,1 °C/1,0 °F
Tipo de pantalla LCD, Matriz de puntos retroiluminada, indicación de pendiente/desviación: Sí (pantalla + icono)
Memoria 500 juegos de datos
Puntos de datos 500
Salida de alarma Alarma de calibración necesaria: Sí (días - máx. 30), alarma de punto de ajuste
Entradas Tomas fono de CC, conector de 8 pines, BNC
Certificaciones/conformidad GLP: Sí
Clasificación IP IP-67
Adaptador de CA Adaptador de alimentación de 9 VDC (opcional)
Fuente de alimentación Adaptador de alimentación de 9 VDC.
Compensación de la temperatura Automático/manual (de 0 °C a 100 °C)
Batería, tipo 4 pilas AAA de 1,4 V