Learn More
Thermo Scientific™ Electrodos de conductividad/ATC Eutech™
Descripción
Los electrodos de conductividad/ATC Eutech™ se utilizan en medidores de conductividad en diversas aplicaciones. Obtenga mediciones rápidas y precisas de conductividad sobre el terreno, en laboratorios y en colegios.
Características
- Parámetro: Conductividad/temperatura
- Compensación automática de temperatura
- Celda = 2
Especificaciones
Especificaciones
| Constante de celda | K = 0,1 |
| Tipos de conector | DIN de 8 pines |
| Para utilizar con (equipo) | CON 700/PC 700/CON 2700/PC 2700 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo |
| Descripción | Electrodo de conductividad/ATC de 2 celdas, constante de celda 0,1, sensor de acero inoxidable, cuerpo epóxico (series 700 y 2700) |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 115 x 12 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Material | Anillos de acero inoxidable, cuerpo de epoxi |
| Intervalos de medición | <200 μS |
| Mostrar más |