Learn More
Deltalab™ Tubos para centrífuga de poliestireno Eurotubo con tapón
Descripción
- Muestras y/o recipientes de recogida de orina
- Esterilizable en autoclave
- Faldón externo
- Tapón verde
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 12 mL |
| Material | Poliestireno |
| N.º por caja | 1560/Paq. |
| N.° por paquete | 250 paq. |
| Envase | Caja |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (métrico) | 103 mm |
| Forma del fondo | Forma redonda |
| Diámetro (métrico) | 16,3 mm |
| Mostrar más |