Learn More
Deltalab™ Tubos cónicos de polipropileno Eurotubo con tapón
Descripción
- Muestras y/o recipientes de recogida de orina
- Disponible en versiones estéril y no estéril
- Tapón azul
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Pruebas de centrifugación en inmunología y microbiología |
| N.º por caja | 500/caja |
| Envase | Caja |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (métrico) | 117,5 mm |
| Mostrar más |