Learn More
IKA™ Agitador de varilla EUROSTAR 60 Digital
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7163875 Tienda IKA Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13470567
Marca: IKA™ 0004446000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Agitador de laboratorio resistente de uso universal IKA para cantidades de hasta 40 l (H2O). Ajusta automáticamente la velocidad a través de tecnología controlada por microprocesador dentro del intervalo de velocidad.
  • Circuitos de seguridad instalados que garantizan un corte automático en condiciones de antiparada o sobrecarga.
  • Se mantiene la comparación continua de la velocidad del eje con la velocidad deseada y las variaciones se ajustan automáticamente.
  • Garantizan una velocidad constante, incluso con cambios en la viscosidad de la muestra.
  • Pantalla digital de velocidad
  • Velocidad infinitamente ajustable
  • Ejes de agitador de paso
  • Protección contra sobrecarga
  • Funcionamiento en caso de sobrecarga a corto plazo
  • Carcasa delgada
  • Funcionamiento silencioso
  • Pantalla de código de errores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 30 a 2000 rpm
Capacidad 40 L
Pantalla LED de siete segmentos
Tensión 230 V
Vataje 176 W
Altura (métrico) 248 mm
Anchura (métrico) 86 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 176 W
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón UE
Tamaño del mandril De 0,5 a 10 mm
Material Revestimiento de aluminio fundido/polímero termoplástico
Modelo EUROSTAR 60 Digital
Tipo de motor De CC sin escobillas
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
par de torsión 60 Ncm
Viscosidad 50.000 mPas