Descripción
- Circuitos de seguridad instalados que garantizan un corte automático en condiciones de antiparada o sobrecarga.
- Se mantiene la comparación continua de la velocidad del eje con la velocidad deseada y las variaciones se ajustan automáticamente.
- Garantizan una velocidad constante, incluso con cambios en la viscosidad de la muestra.
- Pantalla digital de velocidad
- Velocidad infinitamente ajustable
- Ejes de agitador de paso
- Protección contra sobrecarga
- Funcionamiento en caso de sobrecarga a corto plazo
- Carcasa delgada
- Funcionamiento silencioso
- Pantalla de código de errores
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 0/30 a 2000 rpm |
| Capacidad | 25 L |
| Pantalla | Digital |
| Tensión | 100/115/230 V |
| Fondo interior (métrico) | 208 mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 11 mm |
| Altura (métrico) | 248 mm |
| Diámetro de la placa superior (métrico) | 16 mm |
| Anchura (métrico) | 86 mm |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Mostrar más |