Descripción
- Diseñado con un controlador inalámbrico extraíble y una pantalla TFT digital.
- Ajusta automáticamente la velocidad a través de la tecnología controlada por microprocesador dentro del intervalo de velocidad.
- El agitador viene equipado con interfaces RS 232 y USB para controlar y documentar todos los parámetros.
- Cuenta con un visor integrado de la tendencia de par de torsión para medir los cambios en la viscosidad.
- Circuitos de seguridad instalados que garantizan un corte automático en condiciones de antiparada o sobrecarga.
- Se mantiene la comparación continua de la velocidad del eje con la velocidad deseada y las variaciones se ajustan automáticamente.
- Garantizan una velocidad constante, incluso con cambios en la viscosidad de la muestra.
- Pantalla TFT multilingüe
- Funciones programables
- Medición de temperatura integrada
- Funcionamiento en intervalos
- Función de temporizador
- Circuito de seguridad ajustable
- Función de bloqueo.
- Velocidad infinitamente ajustable
- Ejes de agitador de paso
- Protección contra sobrecarga
- Funcionamiento en caso de sobrecarga a corto plazo
- Carcasa delgada
- Funcionamiento silencioso
- Pantalla de código de errores
- Sensor de temperatura H 67.60 y soporte WH 11 WiCo incluidos en la entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 6 a 2000 rpm |
| Capacidad | 100 L |
| Pantalla | TFT |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 130 W |
| Altura (métrico) | 297 mm |
| Anchura (métrico) | 91 mm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 130 W |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tipo de tapón | UE |
| Mostrar más |