Learn More
IKA™ Agitador de varilla EUROSTAR 20 High Speed Digital
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7163869 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
13430577 UE cada uno
1 options
Código de producto. 13430577
Marca: IKA™ 0004028600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
High speed laboratory stirrer designed for intensive stirring tasks for quantities up to 20 L (H2O).
  • Circuitos de seguridad instalados que garantizan un corte automático en condiciones de antiparada o sobrecarga.
  • Se mantiene la comparación continua de la velocidad del eje con la velocidad deseada y las variaciones se ajustan automáticamente.
  • Garantizan una velocidad constante, incluso con cambios en la viscosidad de la muestra.
  • El eje de precisión tiene una longitud de 280 mm y una profundidad máxima de inmersión de 220 mm
  • Pantalla digital de velocidad
  • Velocidad infinitamente ajustable
  • Asiento cónico de eje de precisión
  • Protección contra sobrecarga
  • Funcionamiento en caso de sobrecarga a corto plazo
  • Carcasa delgada
  • Funcionamiento silencioso
  • Pantalla de código de errores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 150 a 6000 rpm
Capacidad 20 L
Pantalla LED de siete segmentos
Tensión 230 V
Vataje 176 W
Altura (métrico) 325 mm
Anchura (métrico) 86 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 176 W
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de tapón UE
Material Revestimiento de aluminio fundido/polímero termoplástico
Modelo EUROSTAR 20 digital de alta velocidad
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
par de torsión 20 Ncm
Viscosidad 10.000 mPas