Learn More
MULTIROIR Recipiente Euro con tapa
Código de producto. 17206860
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
400 x 300 x 135 mm
400 x 300 x 235 mm
400 x 300 x 335 mm
600 x 400 x 135 mm
600 x 400 x 235 mm
600 x 400 x 335 mm
600 x 400 x 435 mm
800 x 600 x 340 mm
800 x 600 x 440 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
17206860 400 x 300 x 135 mm cada uno
17216860 400 x 300 x 235 mm cada uno
17226860 400 x 300 x 335 mm cada uno
17236860 600 x 400 x 135 mm cada uno
17246860 600 x 400 x 235 mm cada uno
17256860 600 x 400 x 335 mm cada uno
17266860 600 x 400 x 435 mm cada uno
17276860 800 x 600 x 340 mm cada uno
17286860 800 x 600 x 440 mm cada uno
9 options
Código de producto. 17206860
Marca: MULTIROIR AED43/12HG
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Robusto y perfectamente adecuado para la manipulación manual y/o automatizada con una cubierta práctica
  • Recipiente de plástico con cubierta integrada
  • Adecuado para manipulación manual y/o automatizada
  • El recipiente Euro de alta calidad tiene una cubierta práctica con dos bisagras y dos cierres de trinquete
  • Material de polipropileno
  • Color: Gris plateado
  • RAL 7001
  • Uso alimentario
  • Resiste las variaciones de temperatura
  • Resiste ácidos y bases
  • Gran número de referencias
  • Muchos accesorios disponibles, como etiquetas y clips
  • Otros colores bajo petición
  • Marcas bajo petición
Especificaciones
Tipo Archivador de portaobjetos Shandon
Material Polipropileno
Color Gris
Forma Rectangulares
Descripción BC4120
Incluye Asas cerradas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 400 x 300 x 135 mm