Learn More
Gibertini Elettronica™ Balanzas técnicas UE-C ATEX
Descripción
- Pantalla LCD con decimales de pequeño tamaño, para una lectura más fácil y más inmediata
- Teclado de membrana resistente al agua y a ácidos. Fácil de usar con las teclas ENCENDIDO/APAGADO, TARA, MODO e IMPRIMIR (INTERVALO/IMPRIMIR para el modelo DR)
- Indicación del peso estable alcanzado
- Indicador gráfico de barras de la dosis y capacidad restante de la balanza
- Parámetros configurables por menú: lectura en g (gramos), lb (libras), oz (onzas), ct (carats), ud (unidades), % (porcentaje)
- Calibración automática de fin de intervalo (con masa externa suministrada a petición)
- Memoria del peso actual en caso de fallo del suministro eléctrico
- Sistema antichoque mejorado
- Cuerpo metálico con protección de epóxido
- Celda de carga prácticamente irrompible y sin problemas de transporte
- Salida de datos: RS232 de E/S ajustable
- Masas de 1, 2 y 5 kg en clase F1 para calibración y ejecuciones especiales disponibles a petición
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clasificada como ZONA 2. Construida con el método de protección |
| Capacidad | 4,2 kg |
| Legibilidad | 0,01 g |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñada para su uso en entornos peligrosos con |
| Linealidad | ± 0,02 g |
| Material | Cuerpo metálico con protección de epóxido |
| Tiempo de medición | 2,5 s |
| Modelo | UE-C 4200 X |
| Repetibilidad | ± 0,02 g |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 10°C a 40°C |
| Mostrar más |