Learn More
IKA™ Termómetros de contacto electrónico ETS-D6
Código de producto. 10709853 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Termómetro de contacto electrónico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
10709853 Termómetro de contacto electrónico cada uno
1 options
Código de producto. 10709853
Marca: IKA™ 0003378100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Termocontacto phmetro ETS-D 6
• Termocontacto phmetro ETS-D 6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) 3 modos de funcionamiento patentados de IKA
Altura (métrico) 98 mm
Modelo ETS-D6
Tamaño Grande
Temperatura (métrico) De -50 °C a +450 °C
Tipo Termómetro de contacto electrónico
Anchura (métrico) 96 mm
Peso (métrico) 0,2 kg
Pantalla LCD
Exactitud ± 0,1 K
Tensión 8 - 16 V