missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Etomoxir, MedChemExpress

Código de producto. 16443987
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16443987

Marca: Medchem Express HY50202

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Etomoxir ((R)-(+)-Etomoxir) is an irreversible inhibitor of carnitine palmitoyltransferase 1a (CPT-1a), inhibits fatty acid oxidation (FAO) through CPT-1a and inhibits palmitate β-oxidation in human, rat and guinea pig.

Etomoxir ((R)-(+)-Etomoxir) is an irreversible inhibitor of carnitine palmitoyltransferase 1a (CPT-1a), inhibits fatty acid oxidation (FAO) through CPT-1a and inhibits palmitate β-oxidation in human, rat and guinea pig.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Etomoxir
CAS 124083-20-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H23ClO4
Cantidad 50 mg
Sinónimo (R)-(+)-Etomoxir
Información de solubilidad DMSO : 140 mg/mL (428.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)[C@@]1(OC1)CCCCCCOC2=CC=C(C=C2)Cl
Peso molecular (g/mol) 326.82
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.82
Porcentaje de pureza 99.4%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado