missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Etomidate, MedChemExpress

Código de producto. 16421376
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16421376 200 mg 200 miligramos
16478338 10 mg 10 miligramos
16468086 100 mg 100 miligramos
16454227 50 mg 50 miligramos
16402016 500 mg 500 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16421376

Marca: Medchem Express HYB0100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Etomidate (R 16659) is a potent GABAA receptor agonist. Etomidate is a neurological drug and effective parenteral medication and has the potential for management of endogenous hypercortisolaemia.

Etomidate (R 16659) is a potent GABAA receptor agonist. Etomidate is a neurological drug and effective parenteral medication and has the potential for management of endogenous hypercortisolaemia.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Etomidate
CAS 33125-97-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H16N2O2
Cantidad 200 mg
Sinónimo R 16659
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (409.35 mM)
SMILES O=C(C1=CN=CN1[C@@H](C2=CC=CC=C2)C)OCC
Peso molecular (g/mol) 244.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.29
Porcentaje de pureza 98.78%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.