missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Etodolac, MedChemExpress

Código de producto. 16457946
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16457946 100 mg 100 miligramos
16434107 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16457946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY76251

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Etodolac (AY-24236) is a non-steroidal anti-inflammatory compound that is a non-selective inhibitor of COX (IC50=53.5 nM)

Etodolac (AY-24236) is a non-steroidal anti-inflammatory compound that is a non-selective inhibitor of COX (IC50=53.5 nM)

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Etodolac
Forma física Solid
CAS 41340-25-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H21NO3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo AY-24236
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (348.01 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)CC(OCC1)(CC)C2=C1C3=CC=CC(CC)=C3N2
Peso molecular (g/mol) 287.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.35
Porcentaje de pureza 99.11%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.