missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Etifoxine, MedChemExpress

Código de producto. p-200101523
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16469627 5 mg 5 miligramos
16467126 100 mg 100 miligramos
16463127 50 mg 50 miligramos
16417088 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16469627

Marca: Medchem Express HY16579A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Etifoxine, a non-benzodiazepine GABAergic compound, is a positive allosteric modulator of α1β2γ2 and α1β3γ2 subunit-containing GABAA receptors. Etifoxine reveals anxiolytic and anticonvulsant properties in rodents.

Etifoxine, a non-benzodiazepine GABAergic compound, is a positive allosteric modulator of α1β2γ2 and α1β3γ2 subunit-containing GABAA receptors. Etifoxine reveals anxiolytic and anticonvulsant properties in rodents.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Etifoxine
Forma física Solid
CAS 21715-46-8
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H17ClN2O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo HOE 36-801
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (332.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C2C(C(C3=CC=CC=C3)(C)OC(NCC)=N2)=C1
Peso molecular (g/mol) 300.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.78
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.