missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Etifoxine, MedChemExpress

Código de producto. 16417088
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16417088

Marca: Medchem Express HY16579A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Etifoxine, a non-benzodiazepine GABAergic compound, is a positive allosteric modulator of α1β2γ2 and α1β3γ2 subunit-containing GABAA receptors. Etifoxine reveals anxiolytic and anticonvulsant properties in rodents.

Etifoxine, a non-benzodiazepine GABAergic compound, is a positive allosteric modulator of α1β2γ2 and α1β3γ2 subunit-containing GABAA receptors. Etifoxine reveals anxiolytic and anticonvulsant properties in rodents.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Etifoxine
Forma física Solid
CAS 21715-46-8
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H17ClN2O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo HOE 36-801
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (332.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C2C(C(C3=CC=CC=C3)(C)OC(NCC)=N2)=C1
Peso molecular (g/mol) 300.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.78
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado