Learn More
Refrigerador y congelador ETI Process Technique™
Código de producto. 11915934
Encompass
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
18 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11915934 18 L cada uno
1 options
Código de producto. 11915934
Marca: ETI Process Technique 9600000460
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
Descripción Cooler and Freezer
Capacidad (métrico) 18 L
Color Gray
Incluye Handle
Garantía 2 years
Modelo CDF 18
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 30 x 46.5 x 41.4 cm
Fondo exterior (métrico) 30 cm
Altura exterior (métrico) 41.4 cm
Anchura exterior (métrico) 46.5 cm
Peso (métrico) 11.5 kg