Learn More
Etinilciclopropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10354312 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10354312 10 g Frasco de vidrio 10 g
10744563 1 g Frasco de vidrio 1 g
11954461 50 g Frasco de vidrio 50 g
3 options
Código de producto. 10354312
Marca: Thermo Scientific Acros 369130100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6746-94-7 | C5H6 | 66.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6746-94-7
Fórmula molecular C5H6
Peso molecular (g/mol) 66.1
Número MDL MFCD02181090
Clave InChI NPTDXPDGUHAFKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropylacetylene, cyclopropyl acetylene, ethynyl cyclopropane, cyclopropane,ethynyl, cyclopropane, ethynyl, cyclopropylethyne, cyclopropyacetylene, ethynyl-cyclopropane, ethynylcyclo-propane, cyclopropylacethylene
PubChem CID 138823
Nombre IUPAC etinilciclopropano
SMILES C#CC1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethynylcyclopropane
Nombre de nota 98%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7801g/mL
Punto de ebullición 51.0°C to 52.0°C
Temperatura de inflamación −17°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4280 to 1.5300
Cantidad 10 g
Gravedad específica 0.7801
Información de solubilidad Solubility in water: 3.96g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, dimethylsulfoxide, toluene,, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 66.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethynylcyclopropane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.