Learn More
Solución de bromuro de etilmagnesio, 0,9 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2799175 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
Código de producto. 10570633
Marca: Thermo Scientific Acros 210471000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 925-90-6 | C2H5BrMg | 133.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 925-90-6, 109-99-9
Fórmula molecular C2H5BrMg
Peso molecular (g/mol) 133.27
Número MDL MFCD00000043
Clave InChI TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ethylmagnesium bromide, ethyl magnesium bromide, magnesium, bromoethyl, ethylmagnesiumbromide, bromoethylmagnesium, ethylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf, ethylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, etmgbr, ethylmagnesiumbromid, ethylmagnesium bromid, grignard reagent
PubChem CID 101914
SMILES CC[Mg]Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylmagnesium bromide
Color Negro-marrón a gris
Nombre de nota 1M Solution in THF
Fórmula lineal C2H5MgBr
Concentración 0.85 to 1.15M
Fieser 02,205; 08,510; 11,574
Densidad 1.0100g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction.
Nombre IUPAC bromo(ethyl)magnesium
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.27
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.01
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl magnesiumbromide, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.