Learn More
Diacetato de etilideno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10137280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10137280 25 g Glass bottle 25 g
10197370 100 g Frasco de vidrio 100 GR
11914921 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10137280 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 410130250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 542-10-9 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 542-10-9
Fórmula molecular C6H10O4
Peso molecular (g/mol) 146.14
Clave InChI ACKALUBLCWJVNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylidene diacetate, 1,1-diacetoxyethane, 1,1-ethanediol diacetate, 1,1-ethanediol, diacetate, ethylidene acetate, ethane-1,1-diyl diacetate, polyoxymethylenes, delrin, unii-kl1s8v6w25, 1-acetoxyethyl acetate
PubChem CID 222536
Nombre IUPAC acetato de 1-acetiloxiethilo
SMILES CC(OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylidene diacetate
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 69.0°C (17.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3CH(OCOCH3)2
Índice de refracción 1.3995 to 1.4015
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,3866
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid