Learn More
Ethylhexyl triazone, MedChemExpress
Código de producto. p-200100234
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481586 500 mg 500 miligramos
16455236 100 mg 100 miligramos
16401139 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16481586 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109655
MedChemExpress Ethylhexyl triazone is an approved ultraviolet-B (UV-B) chemical filter for commercial sunscreens.
Ethylhexyl triazone is an approved ultraviolet-B (UV-B) chemical filter for commercial sunscreens.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylhexyl triazone
Forma física Solid
CAS 88122-99-0
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C48H66N6O6
Sinónimo Octyl triazone
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (36.45 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CCCCC(CC)COC(C(C=C1)=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C(C(OCC(CC)CCCC)=O)C=C3)=NC(NC4=CC=C(C(OCC(CC)CCCC)=O)C=C4)=N2)=O
Peso molecular (g/mol) 823.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 823.07
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.