missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethylhexyl triazone, MedChemExpress

Código de producto. 16455236
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16455236

Marca: Medchem Express HY109655

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ethylhexyl triazone is an approved ultraviolet-B (UV-B) chemical filter for commercial sunscreens.

Ethylhexyl triazone is an approved ultraviolet-B (UV-B) chemical filter for commercial sunscreens.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ethylhexyl triazone
Forma física Solid
CAS 88122-99-0
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C48H66N6O6
Sinónimo Octyl triazone
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (36.45 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CCCCC(CC)COC(C(C=C1)=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C(C(OCC(CC)CCCC)=O)C=C3)=NC(NC4=CC=C(C(OCC(CC)CCCC)=O)C=C4)=N2)=O
Peso molecular (g/mol) 823.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 823.07
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado