Learn More
Honeywell Fluka™ EDTA disodium salt solution with zinc complex added (solution A), Volumetric, for water hardness determination, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15674260 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
15674260 1 L 1 litro
15684260 6 x 1 l paquete de 6
2 options
Código de producto. 15674260
Marca: Honeywell Fluka™ 345471L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumetric, for water hardness determination (1 ml = 5.6 German degree of hardness in 100 ml of water)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 L
Tipo Solución de sal disódica de ácido etilendiaminetetraacético con complejo de zinc añadido (Solución A)