Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, sal disódica dihidrato, para electroforesis, Fisher Chemical
Código de producto. 10020140 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 g
5 KG
500 GR
Código de producto. 10020140
Marca: Fisher Chemical E/P140/48
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 6381-92-6
Fórmula molecular C10H18N2Na2O10
Peso molecular (g/mol) 372.24
Número MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clave InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
Nombre IUPAC disodio; 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; dihidrato
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 252°C
Color Blanco
pH 4 to 6
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.23g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo