Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido etilendiaminotetraacético, sal disódica dihidrato, +99 %, para biología molecular, libre de ADNasa, ARNasa y proteasa
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate |
| Absorbancia | (0.1M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.2 max. at 260nm |
| Punto de fusión | 252.0°C |
| Color | Blanco |
| pH | 4 to 5 (5% soln. at 25°C) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (Complexometry) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 100 g |
| Índice Merck | 153565 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate