missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EDTA disodium salt concentrate with zinc complex added (solution B), For 1L standard solution, for complexometry, Honeywell Fluka™

Código de producto. p-8302130 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
6 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15635200 1 Ea. cada uno
15645200 6 x 1 Ea. paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15635200 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 380561EA
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

for 1L standard solution, 1 ml solution = 1 German degree of hardness in 100 ml of water, for complexometry

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 139-33-3 , 14025-21-9 , 64-02-8
Fórmula molecular C10H14N2Na2O8
Peso molecular (g/mol) 336.21
Número MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Clave InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Nombre IUPAC disodio 2-({2-[(carboxilatometil)(carboximetil)amino]etil}(carboximetil)amino)acetato
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt concentrate with zinc complex added (solution B)
% máx. CAS 15.84, 1.19, 6.41
Cantidad 1 Ea.
Número UN NONH for all modes of transport
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.