missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución estandarizada de ácido etilendiaminotetraacético, 0,115 N (0,0575 M), Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7050939
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
Código de producto. Cantidad unitSize
11344747 1 L 1 litro
11334747 4 L 4 litros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11344747

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039782.K2

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 139-33-3 | C10H14N2Na2O8 | 336.21 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 139-33-3
Fórmula molecular C10H14N2Na2O8
Peso molecular (g/mol) 336.21
Número MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Clave InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Nombre IUPAC disodio;2-[2-[bis(carboxilatometilo)azaniumilo]etil-(carboxilatometilo)azaniumilo]acetato
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt
Nombre de nota Standardized Solution
Concentración 0.115N (0.0575M)
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.22
Olor Odorless
Cantidad 1 L
Forma física Líquido

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.