Learn More
Ácido etilendiaminetraacético (solución de 0,5 M/pH 8,0), Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 mL
1 L
20 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Poly CUBE
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
20 litros
500 ML
Descripción
EDTA se utiliza ampliamente en biología molecular para minimizar las impurezas de iones metálicos en tampones de reacción. Ideal para trabajos de ADN.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylenediamine Tetraacetic Acid |
| Color | Incolora |
| Nombre de nota | 0.5 M Solution, pH 8.0 (for DNA Work) |
| Fórmula lineal | (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2 |
| Concentración | 0.475 to 0.525M |
| Índice Merck | 15, 3565 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.25 |
| Identificación | Pass Test |
| Envase | Poly CUBE |
| pH | 8.0 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0)
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.