Learn More
Tetraacetato de etilenodiamina, solución tratada con DEPC (0,5 M, pH 8,0), Fisher BioReagents
Código de producto. 10572595
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10572595 100 mL Frasco de polietileno 100 ml
10608973 500 mL Frasco de polietileno 500 ml
11428273 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10572595 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2483100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
EDTA, solución tratada con DEPC, ideal para el trabajo con ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-00-4 , 1310-73-2 , 1609-47-8
Fórmula molecular C10H16N2O8
Peso molecular (g/mol) 292.24
Número MDL MFCD00003541
Clave InChI KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Nombre IUPAC 2-[2 -[bis(carboximetil)amino]etil-(carboximetil)amino]ácido acético
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution
Color Incolora
Nombre de nota 0.5M, pH 8.0
Concentración 0.475 to 0.525M
Índice Merck 15, 3565
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno
pH 8.0
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution (0.5M, pH 8.0)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA),Diethyl pyrocarbonate